Drukuj
Kwas enantowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas heksanokarboksylowy, Kwas heptanowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
8.07582.0100EA 140 PLN
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
Kwas enantowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas enantowy
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 223
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004426
Numer CAS: 111-14-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-838-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04680
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)