Kwas enantowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Kwas heksanokarboksylowy, Kwas heptanowy
A17704.0F
A17704.AP
A17704.0FEA
1120
PLN
A17704.0F
A17704.AP
Kwas enantowy ≥98%
Kwas enantowy
Purity: 98+%
CAS No.: 111-14-8
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -8°
Boiling Point: 222-223°
Beilstein Reference: 1744723
Merck Reference: 14,4660
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004426
Formuła:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Temp. Wrzenia: 222…223 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 0.917 Temp. Zapłonu: 114 °C (237 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004426 Numer CAS: 111-14-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-838-7 Jednostka: 3265 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 13,04680 |