Drukuj
Kwas margarynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L05928.06 L05928.14
L05928.06EA 422 PLN
L05928.06 L05928.14
Kwas margarynowy ≥98%
Kwas margarynowy
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 227 °C (100 mmHg)
Temp. topnienia: 59…63 °C
Gęstość: 0,853
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002751
Numer CAS: 506-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-027-1
Klasyfikacja Merck : 14,5751