Drukuj
Kwas margarynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
329740050 329740250 329740010
ACRO329740050EA 414 PLN
ACRO329740050 ACRO329740250 ACRO329740010
Kwas margarynowy 98%
Kwas margarynowy
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 364 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 59…61 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002751
Numer CAS: 506-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-027-1
Klasyfikacja Merck : 13,05775
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %