Drukuj
Kwas heneikozanowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
204690010 204690050 204691000
ACRO204690010EA 1080 PLN
ACRO204690010 ACRO204690050 ACRO204691000
Kwas heneikozanowy 99%
Kwas heneikozanowy
Formuła: C₂₁H₄₂O₂
Temp. Wrzenia: 170 °C (0,1 mbar)
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002805
Numer CAS: 2363-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-113-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %