Kwas octowy lodowaty ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 64-19-7
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.3721
Odour: Pungent
pH: 2,5
Melting Point: 16.6°
Boiling Point: 118.1°
Merck Reference: 14,55
UN No.: 2789
MDL No.: MFCD00036152
Formuła:
H₃CCOOH Temp. Wrzenia: 118,1 °C Gęstość: 1,049 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036152 Numer CAS: 64-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7 Jednostka: 2789 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,55 |