Drukuj
Kwas octowy 96% ≥96%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20099.290EA 181 PLN
20099.290 20099.324
Kwas octowy 96% ≥96%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96.0 %
Substances reducing Cr6+ (as O) Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ag (Silver) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.02 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.08 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.4 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.05 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.1 ppm