Drukuj
Kwas octowy 96% ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.00058.2500 1.00058.9025
1.00058.2500EA 0 PLN
1.00058.2500 1.00058.9025
Kwas octowy 96% ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL suitable for use as excipient, SAFC®
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Temp. topnienia: 17
Temp. Zapłonu: 38.5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM