Drukuj
Kwas octowy 99.8% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
222140010 222140025 222140200 222142500 222140050
222140010.EA 332 PLN
222140010. 222140025. 222140200. 222142500. 222140050.
Kwas octowy 99.8% analysis_for
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 117…118 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 16…16.5 °C
Gęstość: 1.048 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Titration with NaOH ≥99.8 %
Dilution test Passes test
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Acetic anhydride (C4H6O3) ≤0.01 %
KMnO4-reducing substance Passes test
K2Cr2O7-reducing substance Passes test