Drukuj
Kwas arachidowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3631-1G A3631-10G A3631-25G A3631-500MG A3631-5G
SIALA3631-1GEA 238 PLN
SIALA3631-1G SIALA3631-10G SIALA3631-25G SIALA3631-500MG SIALA3631-5G
Kwas arachidowy, Sigma-Aldrich®
Kwas arachidowy
Formuła: C₂₀H₄₀O₂
Temp. Wrzenia: 328 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002755
Numer CAS: 506-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-031-3
Klasyfikacja Merck : 12,00802