Drukuj
Kwas arachidowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
10930-1G 10930-25G 10930-5G
SIAL10930-1GEA 209 PLN
SIAL10930-1G SIAL10930-25G SIAL10930-5G
Kwas arachidowy, Sigma-Aldrich®
Kwas arachidowy
Formuła: C₂₀H₄₀O₂
Temp. Wrzenia: 328 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002755
Numer CAS: 506-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-031-3
Klasyfikacja Merck : 12,00802