Drukuj
kwas laurynowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05333.0100 8.05333.1000 8.05333.9050 8.05333.9010
8.05333.0100EA 157 PLN
8.05333.0100 8.05333.1000 8.05333.9050 8.05333.9010
kwas laurynowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
kwas laurynowy
Formuła: C₁₂H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…45 °C
Gęstość: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002736
Numer CAS: 143-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-582-1
Klasyfikacja Merck : 13,05400
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.058 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 200.32 g/mol
Bulk Density 490 kg/m3
Boiling Point 299 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0027 Pa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C