kwas laurynowy ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42038.18
42038.30
42038.A1
42038.18EA
272
PLN
42038.18
42038.30
42038.A1
kwas laurynowy ≥99.5%
kwas laurynowy
Purity: 99.5%
CAS No.: 143-07-7
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 165°(329°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.883
Odour: Odourless
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 180°/21mm
Beilstein Reference: 1099477
Merck Reference: 14,5384
MDL No.: MFCD00002736
Formuła:
C₁₂H₂₄O₂ Temp. Wrzenia: 180 °C (21 mmHg) Temp. topnienia: 43…45 °C Gęstość: 0,883 Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002736 Numer CAS: 143-07-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-582-1 Klasyfikacja Merck : 14,5384 |