Kwas behenowy tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12850.0B
A12850.0I
A12850.30
A12850.50
A12850.0BEA
940
PLN
A12850.0B
A12850.0I
A12850.30
A12850.50
Kwas behenowy tech. 85%, Technical Grade
Kwas behenowy
Purity: 85%
CAS No.: 112-85-6
Molecular Formula: CH3(CH2)20CO2H
Formula Weight: 340.60
Melting Point: 74-78°
Boiling Point: 306°/60mm
Merck Reference: 14,1023
MDL No.: MFCD00002807
Formuła:
C₂₂H₄₄O₂ Temp. Wrzenia: 306 °C (60 mmHg) Temp. topnienia: 74…78 °C Gęstość: 0,8221 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002807 Numer CAS: 112-85-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-010-8 Klasyfikacja Merck : 14,1023 |