Drukuj
Kwas behenowy 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
334810010 334812500
ACRO334810010EA 942 PLN
ACRO334810010 ACRO334812500
Kwas behenowy 85%, Technical Grade
Kwas behenowy
Formuła: C₂₂H₄₄O₂
Temp. Wrzenia: 306 °C (60 mmHg)
Temp. topnienia: 80…82 °C
Gęstość: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002807
Numer CAS: 112-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-010-8
Klasyfikacja Merck : 13,01024
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %