Drukuj
kwas dekanowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02169.0100 8.02169.1000 8.02169.9010
8.02169.0100EA 135 PLN
8.02169.0100 8.02169.1000 8.02169.9010
kwas dekanowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
kwas dekanowy
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29…32 °C
Gęstość: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004441
Numer CAS: 334-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-376-4
Klasyfikacja Merck : 13,01764
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.15 g/l (20 °C)
Melting Point 29 - 32 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 268 - 270 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (79 °C)
Flash Point 147 °C
Refractive Index 1.428 (40 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)