kwas dekanowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14788.0B
A14788.0I
A14788.30
A14788.0BEA
761
PLN
A14788.0B
A14788.0I
A14788.30
kwas dekanowy ≥99%
kwas dekanowy
Purity: 99%
CAS No.: 334-48-5
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2H
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 147°(296°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 0.893
Appearance: White
pH: 4
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 1754556
Merck Reference: 14,1758
MDL No.: MFCD00004441
Formuła:
C₁₀H₂₀O₂ Temp. Wrzenia: 268…270 °C Temp. topnienia: 29…33 °C Gęstość: 0,893 Temp. Zapłonu: 147 °C (296 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004441 Numer CAS: 334-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-376-4 Klasyfikacja Merck : 14,1758 |