Drukuj
kwas dekanowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 250 PLN
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
kwas dekanowy 99%
kwas dekanowy
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 268…270 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004441
Numer CAS: 334-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-376-4
Klasyfikacja Merck : 13,01764
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %