Drukuj
Kwas maslowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00457.0100 8.00457.1000 8.00457.2500 8.00457.9050
8.00457.0100EA 109 PLN
8.00457.0100 8.00457.1000 8.00457.2500 8.00457.9050
Kwas maslowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas maslowy
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 163,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002814
Numer CAS: 107-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-532-3
Jednostka: 2820
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01593
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -8 - -5 °C
Molar Mass 88.1 g/mol
Boiling Point 162 - 165 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.56 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.3991 (20 °C)
Explosion Limit 2 - 12.3 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Hill Formula C4H8O2
Chemical Formula CH3CH2CH2COOH