Kwas maslowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13189.AE
L13189.AP
L13189.0F
L13189.AEEA
198
PLN
L13189.AE
L13189.AP
L13189.0F
Kwas maslowy ≥99%
Kwas maslowy
Purity: 99+%
CAS No.: 107-92-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Rancid
pH: 2.5
Melting Point: -8°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906770
Merck Reference: 14,1593
UN No.: 2820
MDL No.: MFCD00002814
Formuła:
C₄H₈O₂ Temp. Wrzenia: 162…164 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 0,964 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002814 Numer CAS: 107-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-532-3 Jednostka: 2820 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1593 |