Drukuj
Kwas maslowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas propano-1-karboksylowy
108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 280 PLN
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Kwas maslowy 99+%
Kwas maslowy
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 162…165 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 7…5 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002814
Numer CAS: 107-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-532-3
Jednostka: 2820
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01593
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % Isobutyric acid
Color scale ≤15 APHA