Drukuj
Octan propylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03183.0100 8.03183.1000
8.03183.0100EA 111 PLN
8.03183.0100 8.03183.1000
Octan propylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Octan propylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 102 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009372
Numer CAS: 109-60-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-686-1
Jednostka: 1276
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08026
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 21.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 101.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 1.7 - 8 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C