Octan propylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester propylowy kwasu octowego
L15355.AP
L15355.AU
L15355.APEA
213
PLN
L15355.AP
L15355.AU
Octan propylu ≥99%
Octan propylu
Purity: 99%
CAS No.: 109-60-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3840
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 99-102°
Beilstein Reference: 1740764
Merck Reference: 14,7841
UN No.: 1276
MDL No.: MFCD00009372
Formuła:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Temp. Wrzenia: 99…102 °C Temp. topnienia: –92 °C Gęstość: 0.887 Temp. Zapłonu: 14 °C (57 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009372 Numer CAS: 109-60-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-686-1 Jednostka: 1276 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 12,08026 |