Drukuj
Octan propylu 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester propylowy kwasu octowego
158290010 158290025 158290100
ACRO158290010EA 315 PLN
ACRO158290010 ACRO158290025 ACRO158290100
Octan propylu 99%, pure
Octan propylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009372
Numer CAS: 109-60-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-686-1
Jednostka: 1276
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,08026
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm