Octan pentylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 628-63-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Fruit-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 142°
Beilstein Reference: 1744753
UN No.: 1104
MDL No.: MFCD00009500
Formuła:
C₇H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 142 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0,876 Temp. Zapłonu: 24 °C (75 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009500 Numer CAS: 628-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-047-3 Jednostka: 1104 ADR: 3,III |