Octan oktylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L06405.18
L06405.30
L06405.18EA
221
PLN
L06405.18
L06405.30
Octan oktylu ≥98%
Octan oktylu
Purity: 98+%
CAS No.: 112-14-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1754554
MDL No.: MFCD00009562
Formuła:
C₁₀H₂₀O₂ Temp. Wrzenia: 210…211 °C Gęstość: 0,868 Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009562 Numer CAS: 112-14-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-939-6 |