Drukuj
Octan metylu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
45997-5ML-F 45997-1ML-F
45997-5ML-FEA 733 PLN
45997-5ML-F 45997-1ML-F
Octan metylu, Supelco®
Octan metylu
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 56,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008711
Numer CAS: 79-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-185-2
Jednostka: 1231
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08afb932f28309b9663507ae91fa8caa84b79cfa&vid=4a8853233fbeece9b18081329d176fa8974f241d&prid=web&clid=SAPDAM