Drukuj
Octan metylu zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester metylowy kwasu octowego
MQ200
8.09711.1000 8.09711.2500
8.09711.1000EA 157 PLN
8.09711.1000 8.09711.2500
Octan metylu zS, Sigma-Aldrich®
Octan metylu
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.9
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008711
Numer CAS: 79-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-185-2
Jednostka: 1231
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 319 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 56 - 58 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 217 hPa (20 °C)
Flash Point -13 °C
Refractive Index 1.3614 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 16 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 455 °C
Saturation concentration 665 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 2.2
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid