Drukuj
Octan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L14475.AP L14475.AU L14475.0F
L14475.APEA 221 PLN
L14475.AP L14475.AU L14475.0F
Octan metylu ≥99%
Octan metylu
Purity: 99% CAS No.: 79-20-9 Molecular Formula: CH3COOCH3 Formula Weight: 74.08 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.3620 Odour: Pleasant Melting Point: -98° Boiling Point: 56-58° Beilstein Reference: 1736662 Merck Reference: 14,6008 UN No.: 1231 MDL No.: MFCD00008711
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 56…58 °C
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,934
Temp. Zapłonu: –10 °C (14 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008711
Numer CAS: 79-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-185-2
Jednostka: 1231
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,6008