Drukuj
Octan metylu, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
371831000 371830010 371830025
371831000.EA 216 PLN
371831000. 371830010. 371830025.
Octan metylu, extra dry 99+%, AcroSeal®
Octan metylu
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 57,4 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008711
Numer CAS: 79-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-185-2
Jednostka: 1231
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %