Drukuj
Octan metylu 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester metylowy kwasu octowego
181380010 181380025 181380100
181380010.EA 283 PLN
181380010. 181380025. ACRO181380100
Octan metylu 99%, extra_pure
Octan metylu
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.9
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008711
Numer CAS: 79-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-185-2
Jednostka: 1231
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Methanol ≤0.7 % (GC)