Octan heksylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 142-92-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -80°
Boiling Point: 167-169°
Beilstein Reference: 1747138
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009524
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 167…169 °C Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0,873 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009524 Numer CAS: 142-92-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-572-7 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |