Octan heksylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
148500010
148500250
148500025
ACRO148500010EA
377
PLN
ACRO148500010
ACRO148500250
ACRO148500025
Octan heksylu 99%
Octan heksylu
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 168…170 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0,871 g/cm³ Temp. Zapłonu: 43 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009524 Numer CAS: 142-92-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-572-7 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific gravity | (25/25°C) 0.869 to 0.873 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |