Octan etylu 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester etylowy kwasu octowego
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83660.320EA
739
PLN
83660.320
83660.290
83660.400
Octan etylu 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Octan etylu
Formuła:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 g/mol Temp. Wrzenia: 77.1 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –83 °C Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009171 Numer CAS: 141-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4 Jednostka: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Klasyfikacja Merck : 13,03792 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,7% |
Evaporation residue | Max. 0,0005 % |
Water | Max. 0,03 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |