Drukuj
Octan etylu 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83621.320EA 974 PLN
83621.320 83621.290 83621.9010 83621.9030
Octan etylu 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Absorbance (260 nm) Max. 0.15
Absorbance (270 nm) Max. 0.05
Absorbance (300 nm) Max. 0.02
Transmittance (260 nm) Min. 70 %
Transmittance (270 nm) Min. 90 %
Transmittance (300 nm) Min. 96 %