Octan etylu 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester etylowy kwasu octowego
23882.296EA
278
PLN
23882.296
23882.321
23882.467
VWRC23882.550
23882.330
23882.310
23882.360
23882.950
Octan etylu 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Octan etylu
Formuła:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 g/mol Temp. Wrzenia: 77.1 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –83 °C Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009171 Numer CAS: 141-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4 Jednostka: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Klasyfikacja Merck : 13,03792 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
IR Spectrum | Passes test |
Organic impurities | Passes test |
Acidity | Max. 0.0006 meq/g |
Boiling point | 76.0 - 77.5 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.899 - 0.901 |
Density (20/20) | 0.901 - 0.904 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 60 APHA |
E/E | Max. 0.1 % |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Methanol | Max. 0.1 % |
Methyl acetate | Max. 0.1 % |
iso-Propyl acetate | Max. 0.06 % |
n-Propyl acetate | Max. 0.5 % |
Water | Max. 0.03 % |
Al (Aluminium) | Max. 0.1 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.02 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.05 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |