Drukuj
Octan etylu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO 1035300 analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
MQ300
1.09623.1000 1.09623.2500 1.09623.6010 1.09623.6025 1.09623.9026 1.09623.9181 1.09623.4000 1.09623.5011
1.09623.1000EA 250 PLN
1.09623.1000 1.09623.2500 1.09623.6010 1.09623.6025 1.09623.9026 1.09623.9181 1.09623.4000 1.09623.5011
Octan etylu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO 1035300 analysis_for, Supelco®
Octan etylu
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.1
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 85.3 g/l (20°C)
Melting Point -83 °C
Boiling Point 77 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.37
Explosion Limit 2.1 - 11.5 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460°C
Grade ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyms Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
Hill Formula C4H8O2
Chemical Formula CH3COOC2H5