Drukuj
Octan etylu, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
1.00864.1000EA 0 PLN
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
Octan etylu, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.1
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM