Drukuj
Octan etylu 99,7 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ LC-MS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
34972-1L 34972-2.5L
34972-1LEA 316 PLN
34972-1L 34972-2.5L
Octan etylu 99,7 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ LC-MS, Riedel-de Haën™
Octan etylu
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.901 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11.5 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Sodium (Na) Max. 0.00001 %
Transmittance at 260 nm Min. 50 %
Transmittance from 300 nm Min. 98 %
Suitability for HPLC-MS complying
Vapor Density 3 (20 °C, vs air)
Autoignition Temperature 801 °F