Drukuj
Stacja z końcówkami do pipet, DeckWorks
Dostawca: Corning
4141 4142 4143 4144
CORN4141EA 2150 PLN
CORN4141 CORN4142 CORN4143 612-4196
Stacja z końcówkami do pipet, DeckWorks
Końcówki do pipet
These tip stations maximise bench space while minimising plastic waste. The stations contain 960 tips, available in extended length 10 µl and traditional 200 µl sizes.
  • Idealna stacja do pipet jedno- i wielokanałowych
  • 5-warstwowa konstrukcja (2×96) pasuje do formatu płytki titracyjnej
  • Stabilna stacja pasuje do komór laminarnych
  • Pokrywkę można ustawić tak, by odkryć tylko jedną część (96 końcówek)
Można je stosować w reakcji PCR, hodowlach komórkowych i testach wymagających użycia dużych ilości końcówek.
Certified Free of: RNase, DNase, Pyrogens, PCR Inhibitors.
Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic. The entire DeckWorks system is comprised of seven sizes of graduated pipette tips which are longer than standard tips to minimise the contamination issues often associated with traditional pipette tip styles. Sizes include 10, 20, 100, 200, 200, extended length, 300, and 1000 µl tips. The pipette tips are made in a controlled molding environment to ensure accuracy and precision across all tip volumes. Medical grade resins and production excellence allow for full certification as: nonpyrogenic, human DNA-free, RNase-/DNase-free, sterility assuarance level 10⁻³. All tips are manufactured from polypropylene.
Informacje do zamówienia: Corning DeckWorks pipette tips are also available in bulk, hinged rack, barrier hinged rack, reload and reload starter kit configurations.