Drukuj
Octan etylu ≥99.6% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® for organic residue analysis, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
Packaged under inert gas.
9260.1000EA 707 PLN
9260.1000 9260.2500 9260-03
Octan etylu ≥99.6% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® for organic residue analysis, J.T.Baker®
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
Temp. Wrzenia: 77,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.6 %
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.8
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, volumetric) ≤0.05 %