Drukuj
Octan etylu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
8037.1000EA 279 PLN
8037.1000 8037.2500 8037.9025 8037.5000
Octan etylu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.1
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.5 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0009
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1