Drukuj
Octan etylu 99,5, Environmental Grade for environmental analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
40977.K2 40977.M1
40977.K2EA 446 PLN
40977.K2 40977.M1
Octan etylu 99,5, Environmental Grade for environmental analysis
Octan etylu
Purity: 99.5+% CAS No.: 141-78-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -3°(26°F) Physical Form: Liquid Density: 0.902 Refractive Index: 1.3720 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -84° Boiling Point: 77° Beilstein Reference: 506104 Merck Reference: 14,3757 UN No.: 1173 MDL No.: MFCD00009171
Pesticide residue, environmental, and GC analysis
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77 °C
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.902
Temp. Zapłonu: –3 °C (26 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 14,3757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM