Octan etylu 99,5, Spectrophotometric grade for spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester etylowy kwasu octowego
39177.K2
39177.M1
39177.K2EA
653
PLN
39177.K2
39177.M1
Octan etylu 99,5, Spectrophotometric grade for spectrophotometry
Octan etylu
Purity: 99.5+%
CAS No.: 141-78-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.902
Refractive Index: 1.3720
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -84°
Boiling Point: 77°
Beilstein Reference: 506104
Merck Reference: 14,3757
UN No.: 1173
MDL No.: MFCD00009171
Formuła:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 g/mol Temp. Wrzenia: 77 °C Temp. topnienia: –84 °C Gęstość: 0.902 Temp. Zapłonu: –3 °C (26 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009171 Numer CAS: 141-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4 Jednostka: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Klasyfikacja Merck : 14,3757 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Residual water | 0.10% |
Impurity content: Chlorinated pesticides | 5 ppt |
Residue on Evaporation | 3 ppm |