Drukuj
Octan etylu, dry_extra over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
364350025 364351000 364350010
364350025.EA 784 PLN
364350025. 364351000. 364350010.
Octan etylu, dry_extra over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.1
Temp. topnienia: –83.5 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %