Drukuj
Octan etylu do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
326610010 326610025
ACRO326610010EA 336 PLN
ACRO326610010 ACRO326610025
Octan etylu do analiz pozostalosci pestycydów
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
Temp. Wrzenia: 77,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,902 g/cm³
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm