Drukuj
Octan etylu 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
232110010 232110025 232110050 232110250
232110010.EA 278 PLN
232110010. 232110025. 232110050. 232110250.
Octan etylu 99.5% for analysis
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
Temp. Wrzenia: 75…78 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,902 g/cm³
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g corresp. 0.003% HOAc
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Ethanol ≤0.1 %
Methanol ≤0.1 %
Methyl acetate ≤0.1 %