Drukuj
Octan etylu 99.5+% for spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
167810010 167810025 167815000
ACRO167810010EA 306 PLN
ACRO167810010 ACRO167810025 ACRO167815000
Octan etylu 99.5+% for spectroscopy
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
Temp. Wrzenia: 77,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,902 g/cm³
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.50 %
UV at 325 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %