Drukuj
Octan butylu 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Ester butylowy kwasu octowego
22087.292EA 295 PLN
22087.292 22087.460
Octan butylu 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Octan butylu
Formuła: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009445
Numer CAS: 123-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1
Jednostka: 1123
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.874 - 0.884
Evaporation residue Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm