Drukuj
Octan butylu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Ester butylowy kwasu octowego
22081.326EA 417 PLN
22081.326 22081.361 22081.463
Octan butylu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Octan butylu
Formuła: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009445
Numer CAS: 123-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1
Jednostka: 1123
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 124 - 128 °C
Density (20/4) 0.874 - 0.884